Learn More
Buerkle™ Barra de agitación magnética
Artikelnummer. 10134542 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
Artikelnummer. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10134542 40 mm 8 mm cada uno
10581063 20 mm 6 mm 1 PCS
10676823 25 mm 6 mm cada uno
10143272 30 mm 6 mm 1 PCS
11931471 20 mm 7 mm cada uno
10184532 25 mm 7 mm cada uno
10011792 30 mm 7 mm 1 PCS
10051952 40 mm 7 mm cada uno
10581423 50 mm 8 mm 1 PCS
10451403 80 mm 10 mm 1 PCS
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10134542
Marke: Buerkle™ 82714008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moldeadas con una capa exterior de PTFE químicamente inerte para ofrecer durabilidad y no reactividad. Las barras agitadoras magnéticas Buerkle™ presentan una forma cilíndrica y superficie lisa para ofrecer una capacidad de mezcla excelente.
  • Fabricada con PTFE opaco
  • Imanes permanentes de alto rendimiento 
  • Larga vida útil
  • Resistencia excepcional a las temperaturas
  • Amplia variedad de tamaños
  • Con Buerkle™ Fish-clip™ se pueden utilizar barras de agitación con diámetro de 6 y 8 mm para obtener una agitación más suave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Blanco
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 40 mm
Forma Cilíndrico
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.