Descripción
- Fabricada con PTFE opaco
- Imanes permanentes de alto rendimiento
- Larga vida útil
- Resistencia excepcional a las temperaturas
- Amplia variedad de tamaños
- Con Buerkle™ Fish-clip™ se pueden utilizar barras de agitación con diámetro de 6 y 8 mm para obtener una agitación más suave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Forma | Cilíndrico |