Learn More
Velp Scientifica™ Barras agitadoras magnéticas
Código de producto. 15865221 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15865221 8 mm 20 mm cada uno
15805231 13 mm 10 mm cada uno
15845211 5 mm 10 mm cada uno
15875221 6 mm 10 mm cada uno
15885221 10 mm 20 mm cada uno
15895221 30 mm 8 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15865221
Marca: Velp Scientifica™ A00000352
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barras de agitación magnéticas Velp Scientifica™ para usarlas con agitadores con placa calefactora Velp Scientifica™.
  • Para su uso en agitadores con placa calefactora Velp
  • Disponibles en diversos tamaños y formas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mezcladores de placa eléctrica
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Forma Cruz