Learn More
Heathrow Scientific Barra agitadora magnética, PTFE, 10/paquete, blanca
Código de producto. p-7193581 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
28 mm
30 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 16380656
Marca: Heathrow Scientific 120547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La barra agitadora magnética ALNICO soporta temperaturas de hasta 250 °C, por lo que es apta para su uso con agitadores con y sin calentamiento. La forma octagonal de baja fricción con un anillo de pivote central ayuda a crear un potente vórtice de mezcla.
  • La barra magnética está fabricada de ALNICO, uno de los imanes permanentes más potentes disponibles
  • El proceso de fabricación sinterizado reduce la posibilidad de desacoplamiento (spin outs), que se produce con frecuencia en barras agitadoras más frágiles
  • El encapsulamiento en PTFE protege tanto el imán como lo que se agita
  • Químicamente inerte y fácil de limpiar
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Barra de agitación magnética
Para utilizar con (aplicación) Agitación, mezcla
Longitud (imperial) 0,4 in
Intervalo de temperatura (métrico) Máx. 250°C
Anchura (imperial) 0,2 in
Anchura (métrico) 5 mm
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 5 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 10 Pk.
Forma Octogonal
Tipo Magnetic Stir Bar