Learn More
Heathrow Scientific Barra agitadora magnética, PTFE, 10/paquete, blanca
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- La barra magnética está fabricada de ALNICO, uno de los imanes permanentes más potentes disponibles
- El proceso de fabricación sinterizado reduce la posibilidad de desacoplamiento (spin outs), que se produce con frecuencia en barras agitadoras más frágiles
- El encapsulamiento en PTFE protege tanto el imán como lo que se agita
- Químicamente inerte y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Barra de agitación magnética |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación, mezcla |
| Longitud (imperial) | 0,4 in |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Máx. 250°C |
| Anchura (imperial) | 0,2 in |
| Anchura (métrico) | 5 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Mostrar más |