Learn More
SI Analytics™ Barra de agitación magnética
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipo:
Barra de agitación magnética
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Barra de agitación magnética de 30 mm de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 33 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Barra de agitación magnética |