Learn More
Brady™ Señales de transporte de plástico magnético
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 4.1-297*297-B0859 |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Sólido inflamable 4 |
| Mostrar más |