Learn More
Brady™ Señales de transporte de plástico magnético
Click to view available options
Texto mostrado:
Combustión espontánea 4
Inflamable cuando está húmedo 4
Líquido altamente inflamable 3
Sólido inflamable 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Combustión espontánea 4 |
| Tipo de producto | Señal de transporte |
| Mostrar más |