Learn More
Brady™ Señales de transporte de plástico magnético
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 9-297*297-B0859 |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a 70 °C |
| Mostrar más |