Learn More
Brady™ Adhesivos magnéticos de plástico para el transporte de sustancias infecciosas
Click to view available options
Material:
Plástico magnético
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico magnético |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297,00 mm |
| Forma | Romboide |
| Texto mostrado | 6 |
| Color | Negro sobre blanco |