Learn More
Brady™ Pegatinas magnéticas de plástico
Código de producto. p-8000090
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco sobre rojo
Negro sobre rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11700264 Negro sobre rojo cada uno
11760264 Blanco sobre rojo cada uno
2 options
Código de producto. 11700264
Marca: Brady™ 227591
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297X297-B859
Material Plástico
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Plástico magnético
Altura (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 70 °C
Forma Romboide
Texto mostrado Gases inflamables 2
Tipo de producto Adhesivos para el transporte de mercancías peligrosas
Color Negro sobre rojo