Learn More
Brady™ Señal de transporte de radiación de plástico magnético
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Clase 7: Material radiactivo |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Para utilizar con (aplicación) | Los adhesivos de transporte de mercancías peligrosas son llamativos y han sido probados en la práctica. |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Forma | Diamante |
| Idiomas | Inglés |
| Show More |