Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Blank Write-on Labels
Código de producto. 12850149
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
12850149 26 x 45 mm 1 paquete
12860149 108 x 26 mm 1 paquete
2 options
Código de producto. 12850149
Marca: Brady™ 234962
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
  • These type of labels offer complete flexibility.
  • They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
  • When the locations change, these labels can move along with the products.
  • Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción Etiquetas magnéticas de color blanco para escritura
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Gloss
Formato Label
Material Plástico
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Etiqueta magnética de color blanco para escritura
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación en almacenes con un diseño en constante cambio.
N.° por paquete 25 Labels/Pk.
Cantidad 25/Paq.
Forma Rectángulo
Dimensions (LxW) 26 x 45 mm
Longitud (imperial) 1.02 in.
Anchura (imperial) 1.77 in.
Anchura (métrico) 45 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1.77 in.
Altura (imperial) 1.02 in.
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number BLANK MAGNETIC LABELS B-859 26X45MM