Learn More
Brady™ Señales de transporte ADR de plástico magnético
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ADR 1.4-297*297-B0859 |
| Material | Plástico magnético |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297,00 mm |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | 1,4 1 |
| Color | Negro sobre Naranja |