Descripción
- Garantía de 5 años
- La cubierta durable del ABS es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- Las bobinas magnéticas libres de uso ofrecen la operación constante y silenciosa.
- Una pantalla digital fácil de leer precisamente controla tiempo y velocidad permitiendo condiciones reproducibles.
- La unidad es programable con 50 % de servicio hasta 99 ciclos.
- El tiempo y la velocidad se pueden ajustar cómodamente mientras la unidad está en marcha.
- Opción de rotación inversa para obtener mejores resultados de mezcla.
- La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
- Aceleración y freno rápido (menos de 10 segundos) para cumplir rápidamente con los requisitos de velocidad de agitación.
- La estera de goma de silicona en la tapa evita el deslizamiento de los recipientes y mejora la seguridad.
- Las barras de agitación incluidas tienen recubrimiento de PTFE para resistencia química.
- Diseño de la comunidad n.º: 003515337-0001-0002 Euro. Pat. Aprox. 3 246 088 EE. UU.
- Patente de diseño n.º D814,045 U.S. Patente de utilidad pendiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 10 a 2000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 2 |
| Material de la placa superior | Plástico ABS |
| Capacidad | 3 L |
| Pantalla | Analog/Digital |
| Forma | Round |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 18 W |
| Dimensiones (L x An) | 9,7 x 7,7 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 245 x 195 x 76 mm |
| Mostrar más |