Learn More
Agilent BioTek Magnet Adapter Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17804677 Tienda Agilent BioTek Productos
Código de producto. 17804677
Marca: Agilent BioTek 2120084
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Magnet sold separately
  • Enables magnetic bead washing and dispensing
  • BioStack compatible