Learn More
WTW™ Kits de pruebas de celdas de magnesio
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para un procesamiento infrecuente o de muestras muy grandes en el laboratorio
- Adición, inserción, medición y lectura de muestras
- Cubeta de reacción con selección de método o código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Tiocianato de hierro(III) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para agua potable, aguas superficiales |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| Cantidad | 1/Paq. |
| temp | 5,0 - 75,0 mg/l |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de cloro |