Learn More
Sulfato de magnesio, anhidro, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
11377658 500 g 500 g
11397658 2 kg 2 Kg
11387658 10 kg 10 Kg
3 options
Código de producto. 11377658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033337.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sulfato de magnesio, sulfato de sodio, anhidro, ácido sulfúrico, sal de magnesio1: 1, sal amarga, sulfato de magnesio 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfato de magnesio, anhidro
Punto de fusión 1124°C (decomposition)
Nombre de nota anhidro
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 % mín.
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.66 g/ml