Learn More
Sulfato de magnesio, ≥ 98,0 % (KT), polvo (muy fino), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate |
| Punto de fusión | 1,130°C (Decomposition) |
| CAS | 7487-88-9 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| pH | 9 |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | MgO4S |
| Fórmula lineal | MgSO4 |
| Clave InChI | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
| Mostrar más |