missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Standard: Mg @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™

Código de producto. 17930996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17930996 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17930996 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMGN100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Magnesium Standard: Mg @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Magnesium
CAS 7439-95-4
Métodos ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Magnesium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Mg
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mg
Fórmula InChI InChI=1S/Mg
SMILES [Mg]
Nombre IUPAC magnesium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 24.3
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 23.985 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.