Learn More
Patrón de magnesio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16371236 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
30 ml
Código de producto. 16371236
Marca: SPEX Certiprep PLMG22M
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón de magnesio, 1000 μg/l en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Mg1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 30 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.