missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siliciuro de magnesio, piezas azules 3-12 mm, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4824802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15462327 10 g 10 g
15472327 50 g 50 g
15482327 250 g 250 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15462327

Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 045518.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sensible al aire y a la humedad; se descompone en agua, HCl

Magnesium silicide is used to produce alloys such as aluminum alloys. It is also used in food, beverages, as a flavor enhancer and as an intermediate in chemical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 22831-39-6
Fórmula molecular Mg2Si
Peso molecular (g/mol) 76.695
Número MDL MFCD00016202
Clave InChI YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
PubChem CID 89858
SMILES [Mg]=[Si]=[Mg]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Magnesium silicide
Punto de fusión 1102°C
Color Azul
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water and denser than water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.71
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 2

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.