Learn More
Varilla de magnesio, 3,3 cm de diámetro x 30 cm de largo, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium rod |
| Nombre de nota | 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long |
| Cantidad | 25 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈450g/pc |
| Formulario | Varilla, ≈450 g/pz |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |