Learn More
Cinta de magnesio, 3,0 mm de ancho, 0,15 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
5 x 25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15494745 25 g 25 g
15404755 5 x 25 g 25 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15494745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012811.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: aprox. 0,78 g/m; altamente inflamable
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium ribbon
Nombre de nota Approximate dimensions: 3.0mm (0.12 in.) wide, 0.15mm (0.0059 in.) thick
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Peso ≈0.78g/m
Número UN UN1869
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium ribbon
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Magnesium