Learn More
Óxido de magnesio, probado según la Farmacopea Europea, Honeywell™
BIOPHARMA
Código de producto. 15686070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15686070 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15686070
Marca: Honeywell-Fluka 63096500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Probado según la Farmacopea Europea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
CAS 1309-48-4
Cantidad 500 g
Fórmula molecular MgO
Fórmula lineal MgO
Número MDL MFCD00011109
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
Nombre IUPAC oxomagnesio
Peso molecular (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3g/mol