Learn More
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15621250 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621250 500 g 500 g
15601250 1 kg 1 Kg
15611250 20 kg 20 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621250 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 13138500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgO
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.