Learn More
Magnesium oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15611250 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 Kg
500 g
15611250 20 kg 20 Kg
15621250 500 g 500 g
15601250 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 15611250
Marca: Honeywell-Fluka 1313820KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Punto de ebullición 3,600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2852°C (literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 20 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 100.5%
Fórmula lineal MgO
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Porcentaje de pureza 98.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 3.58 g/cm3