Learn More
Óxido de magnesio, extra puro, ligero, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10518250 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518250 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10040240 1 kg Barril de plástico 1 KG
2 options
Código de producto. 10518250
Marca: Fisher Chemical M/0850/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Punto de ebullición 3600°C
Punto de fusión 2800°C
Color Blanco
pH 10.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.29g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 0 hPa at 20°C