Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles de óxido de magnesio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 45 mm |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Material | Óxido de magnesio |
| Tipo | Crisol |
| Cantidad | 5 piezas |
| Forma | Cilíndrico |