Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles de óxido de magnesio
Código de producto. 15453885
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
24 mm
45 mm
Altura (métrico):
43 mm
45 mm
90 mm
Cantidad:
1 pieza
5 piezas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Cantidad unitSize
15453885 45 mm 45 mm 1 pieza cada uno
15443885 24 mm 43 mm 1 pieza cada uno
15461847 45 mm 90 mm 5 piezas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453885 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042991.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro exterior (métrico) 45 mm
Altura (métrico) 45 mm
Material Óxido de magnesio
Tipo Crisol
Cantidad 1 pieza
Forma Cilíndrico