Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles de óxido de magnesio
Código de producto. 15443885
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
24 mm
45 mm
Altura (métrico):
43 mm
45 mm
90 mm
Cantidad:
1 pieza
5 piezas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15443885
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042989.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro exterior (métrico) 24 mm
Altura (métrico) 43 mm
Material Óxido de magnesio
Tipo Crisol
Cantidad 1 pieza
Forma Cilíndrico