Learn More
Cloruro de magnesio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13498478 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
10697473 100 g Frasco de plástico 100 g
10159872 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10742685 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 13498478
Marca: Thermo Scientific Acros 223210250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1412.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride
Punto de fusión 708.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal MgCl2
Fieser 11,31
Índice Merck 15,5726
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C)
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dry substance)
Grado Pure
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Envase Tambor de fibra