Learn More
Melford Magnesium Chloride, Hexahydrate
Código de producto. 30018481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
30018481 500 g 500 g
30018480 1 kg 1 Kg
30018479 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 30018481
Marca: Melford M24000500.0
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride, Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Cantidad 500 g
Fórmula molecular MgCl2-6H2O