Learn More
Cloruro de magnesio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
11381679 1 kg 1 Kg
11371679 25 kg 25 Kg
2 options
Código de producto. 11381679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012315.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Para su uso como catalizador, agente floculante, varios cementos de magnesio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Higroscópico; puede contener trazas de Zr como partículas insolubles negras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride, Anhydrous
Punto de fusión 714°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Nombre IUPAC magnesium(2+) dichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.22
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White to yellow crystals
Densidad 2.32 g/cm3 at 20°C