Learn More
Sulfato de magnesio, 6-hidrato, cristal, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15539660 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15539660 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15539660
Marca: Avantor J.T.Baker 244901
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride
Nombre de nota 6-Hydrate
CAS 7791-18-6
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
Peso molecular (g/mol) 203.30
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.57kg