Learn More
Alambre de magnesio aluminio cinc, 3,18 mm de diámetro, 90 cm de largo
Código de producto. p-7049347
Click to view available options
Cantidad:
5 x 90 cm
25 x 90 cm
100 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
90 cm
cada uno
paquete de 5
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11337697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014092.RN
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Aluminum Zinc wire
Nombre de nota 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Mg:Al:Zn; 93:6:1 wt%
Cantidad 5 x 90 cm
Olor Odorless
Peso ≈12.44g/90cm
Formulario Alambre, ≈12,44 g/90cm
Número MDL MFCD01074901
Información de solubilidad Insoluble in water.