Learn More
Alambre de magnesio aluminio cinc, 3,18 mm de diámetro, 90 cm de largo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Aluminum Zinc wire |
| Nombre de nota | 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Mg:Al:Zn; 93:6:1 wt% |
| Cantidad | 25 x 90 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈12.44g/90cm |
| Formulario | Alambre, ≈12,44 g/90cm |
| Número MDL | MFCD01074901 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |