Descripción
Los gránulos magnéticos Thermo Scientific™ MagnaBind están disponibles con estreptavidina, proteína A, proteína G, GAM IgG, GAR IgG y otros ligandos para utilizar en protocolos de afinidad magnéticos de sobremesa a pequeña escala.
Los gránulos MagnaBind están disponibles con revestimiento de proteína A, proteína G, estreptavidina y anticuerpos antirratón o anticonejo. También hay disponibles gránulos activados con grupos amina o carboxilo como dianas para inmovilizaciones covalentes personalizadas de otras proteínas o ligandos.
Características destacadas:
- Están disponibles recubiertos previamente con ligandos de afinidad más conocida o derivatizados para una unión covalente de proteínas y otros ligandos específicos
- La adición de los gránulos no es irreversible porque no estos tienen memoria magnética. Si es necesario, recoja y disperse los gránulos varias veces.
- La mayoría de las separaciones requieren un procedimiento de sobremesa corto, de entre 5 y 10 minutos.
Características de los gránulos MagnaBind no derivatizados:
- Composición: óxido de hierro silanizado
- Magnetización: de 25 a 35 EMU/g
- Tipo de magnetización: superparamagnético (sin memoria magnética)
- Área de la superficie: superior a 100 m2/g
- Tamaño del gránulo: de 1 a 4 μm de diámetro
- Velocidad de sedimentación: 4 % en 30 minutos
- Densidad efectiva: 2,5 g/ml
- Número de gránulos: 1 x 108 gránulos por mililitro
- Estabilidad pH: solución acuosa, por encima de pH 4,0
- Concentración: 5 mg/ml
Requiere:
Para eliminar los gránulos MagnaBind de la suspensión, se utiliza un campo magnético externo; consulte la tabla de pedidos para ver una selección de imanes.
Recomendada para:
Clasificación de células mediante un tipo de selección positiva o negativa, purificación de proteínas o inmunoensayos mediante métodos directos o indirectos, inmunoprecipitación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Concentración | Slurry: 5 mg/mL |
| Descripción | Gránulos de proteína A MagnaBind |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar los productos a 4 °C. No congele los productos. Los productos se envían a temperatura ambiente. |
| Tamaño de partículas | 1 to 4 μm |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | MagnaBind |
| Cantidad | 5 mL |
| Objetivo | Anticuerpo |
| Tipo | Gránulo magnético |
| Mostrar más |