Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Descripción
El kit de aislamiento de ácido nucleico MagMAX™ Total está diseñado para la purificación rápida y de alto rendimiento de ácido ribonucleico (ARN) y ácido desoxirribonucleico (ADN) genómico a partir de diversas muestras, tales como muestras virales, sanguíneas y bacterianas. Incluye gránulos de circón para la interrupción mecánica de patógenos difíciles. El ARN purificado mediante el kit es idóneo para aplicaciones de PCR y RT-PCR. El kit utiliza una purificación basada en gránulos magnéticos e incluye reactivos suficientes para 100 reacciones.
Reactivos completos y listos para su uso para la purificación de ARN y ADN de bacterias difíciles de lisar
Homogeneización de muestras altamente eficaz mediante batido de gránulos y lisis química
La tecnología de purificación basada en gránulos magnéticos permite la eliminación eficaz de inhibidores de la PCR
La purificación de ácido nucleico es fácilmente escalable y adecuada para la automatización
Probada con una amplia gama de muestras:
Muestras biológicas
Heces y sangre completa
Fluidos biológicos como leche, orina, fluidos nasales, muestras de hisopos, semen, esputo y medios de cultivo empleados
Cultivos bacterianos y cultivos de células de mamíferos
Muestras medioambientales
Agua de ríos y estanques
Muestras agrícolas, tales como fosas de estiércol y cercados de bovinos
Ventajas del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™:
El procedimiento del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ combina un método eficaz de interrupción de muestras con tecnología de purificación y aislamiento de ácido nucleico basada en gránulos magnéticos. Los gránulos paramagnéticos microesféricos MagMAX™ tienen una gran superficie de unión disponible y se pueden dispersar íntegramente en la solución, permitiendo el lavado, la elución y la unión de ácido nucleico exhaustivos. Esto se traduce en una producción homogénea de ácido nucleico de gran calidad con una recuperación superior al 50 % y una poca variación entre muestras (la recuperación puede variar en función del tipo de muestra). El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora aproximadamente.
Descripción general del procedimiento:
Las muestras se interrumpen mediante gránulos de circón en una solución con base de guanidinio-tiocianato; esto libera rápidamente ácido nucleico al tiempo que se inactivan simultáneamente las nucleasas. A continuación, las muestras se diluyen con isopropanol y se añaden a la muestra gránulos paramagnéticos. Los gránulos unen ácidos nucleicos que se inmovilizan a continuación en imanes y se lavan para eliminar proteínas y otros contaminantes. Se utiliza una segunda solución de lavado para eliminar los restos de la solución de unión. Por último, el ácido nucleico se eluye en un pequeño volumen de tampón bajo en sal. El procedimiento del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ se ha diseñado para procesar muestras en placas de 96 pocillos, de manera que se pueden procesar a la vez 96 muestras; sin embargo, el kit también se puede utilizar con menos de 96 muestras.
Productos accesorios:
el concentrado de solución vinculante/lisis (SKU#AM8500), el concentrado de solución de lavado 1 (SKU#AM8504) y el concentrado de solución de lavado 2 (SKU#AM8640) son componentes del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ que también pueden adquirirse por separado.
Probada con una amplia gama de muestras:
Ventajas del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™:
El procedimiento del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ combina un método eficaz de interrupción de muestras con tecnología de purificación y aislamiento de ácido nucleico basada en gránulos magnéticos. Los gránulos paramagnéticos microesféricos MagMAX™ tienen una gran superficie de unión disponible y se pueden dispersar íntegramente en la solución, permitiendo el lavado, la elución y la unión de ácido nucleico exhaustivos. Esto se traduce en una producción homogénea de ácido nucleico de gran calidad con una recuperación superior al 50 % y una poca variación entre muestras (la recuperación puede variar en función del tipo de muestra). El procedimiento completo se puede realizar en 1 hora aproximadamente.
Descripción general del procedimiento:
Las muestras se interrumpen mediante gránulos de circón en una solución con base de guanidinio-tiocianato; esto libera rápidamente ácido nucleico al tiempo que se inactivan simultáneamente las nucleasas. A continuación, las muestras se diluyen con isopropanol y se añaden a la muestra gránulos paramagnéticos. Los gránulos unen ácidos nucleicos que se inmovilizan a continuación en imanes y se lavan para eliminar proteínas y otros contaminantes. Se utiliza una segunda solución de lavado para eliminar los restos de la solución de unión. Por último, el ácido nucleico se eluye en un pequeño volumen de tampón bajo en sal. El procedimiento del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ se ha diseñado para procesar muestras en placas de 96 pocillos, de manera que se pueden procesar a la vez 96 muestras; sin embargo, el kit también se puede utilizar con menos de 96 muestras.
Productos accesorios:
el concentrado de solución vinculante/lisis (SKU#AM8500), el concentrado de solución de lavado 1 (SKU#AM8504) y el concentrado de solución de lavado 2 (SKU#AM8640) son componentes del kit de aislamiento de ácido nucleico total MagMAX™ que también pueden adquirirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El AN portador y el potenciador de solución vinculante⁄lisis se almacenan a –20° C y los gránulos de unión a ARN se almacenan a 4° C. El concentrado de solución de lavado 2 y el tampón de elución se pueden almacenar a 4° C o a temperatura ambiente. El concentrado de solución vinculante⁄lisis, el concentrado de solución de lavado1, las placas y tapas de procesamiento y el tampón PBS se almacenan a temperatura ambiente. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Muestras líquidas (p. ej., suero), Sangre, Células, Bacterias |
| Tipo de producto final | ARN, ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), Southern Blotting, PCR, Northern Blotting |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | MagMAX |
| Cantidad | 100 preparaciones |
| Objetivo | ARN total, ácidos nucleicos totales, ADN genómico |
| Mostrar más |
Solo para uso veterinario.