Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Isolation Kit
Código de producto. 15940533 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
100
500
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
cada uno
Código de producto. 15940533
Marca: Applied BioSystems™ A39060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
22 ml de partículas de unión, 550 ml de solución de lavado I, 275 ml de solución de lisis/unión, 60 ml de solución de elución
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX es una tecnología de preparación de muestras basada en gránulos magnéticos escalable y automatizada para el aislamiento de ADN genómico (ADNg) a partir de saliva fresca y estabilizada.
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX es una tecnología de preparación de muestras basada en gránulos magnéticos escalable y automatizada para el aislamiento de ADN genómico (ADNg) a partir de saliva fresca y estabilizada. El ADNg purificado resultante es ideal para una variedad de aplicaciones de biología molecular posteriores como qPCR, secuenciación de próxima generación y análisis de micromatrices. Todos los componentes también están disponibles para su compra por separado.
Características clave del kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX:
• Procese hasta 96 muestras en 25 minutos con 5 minutos de tiempo de manipulación
• Aísle el ADNg de 200 µl a 2 ml de saliva usando protocolos simples en placas Microtiter SBS
• Omita los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin complicaciones
• Descargar scripts validados de automatización de software BindIt para KingFisher Duo Prime y los sistemas de purificación KingFisher Flex
Aísle el ADN de la saliva estabilizada y recién recogida
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX aísla el ADNg de 200 µl a 2 ml de saliva recién recogida o saliva estabilizada recolectada utilizando un dispositivo de recogida de saliva disponible comercialmente (ver figura a continuación). La química de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX es compatible con los dispositivos de recogida de saliva Oragene® de DNA Genotek, el dispositivo de recogida de saliva SalivaGard® de Biomatrica y el dispositivo de recogida de ADN de saliva GeneFiX™ de IsoHelix.
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX maximiza los rendimientos de ADNg al tratar las muestras con una innovadora solución de lisis/unión para lisar simultáneamente células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg en gránulos de unión magnéticos de alta capacidad. La solución de lavado de ADNg de saliva elimina proteínas, detergentes y otras impurezas del ácido nucleico ligado. A continuación, el ADNg se libera de los gránulos mediante una solución de elución baja en TE.
Flujos de trabajo basados en gránulos magnéticos rápidos y sin complicaciones
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX combina varios pasos de procesamiento de muestras complicados en un solo paso para minimizar el tiempo y el esfuerzo que normalmente requieren otros métodos, sin comprometer el rendimiento y la pureza. Procese una amplia gama de entradas de volumen de muestras simultáneamente sin normalización de muestras ni ajustes de volumen de reactivos para preparar muestras sin complicaciones. Solo tiene que adaptar los volúmenes de entrada de saliva a uno de los tres flujos de trabajo de entrada estándar (de 50 µl a 500 µl, hasta 1 ml, hasta 2 ml) y seguir las instrucciones para la preparación de muestras semiautomatizada mediante los sistemas de purificación KingFisher Duo Prime o KingFisher Flex.
Optimizado para los sistemas de purificación KingFisher
El kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX está optimizado para su uso en el KingFisher Duo Prime de capacidad moderada (n.° de cat. 5400110) y los sistemas de purificación de mayor rendimiento KingFisher Flex (n.° de cat. 5400630). Los usuarios pueden procesar hasta 500 µl de saliva en placas Microtiter SBS de 96 pocillos profundos de alta capacidad con el sistema KingFisher Flex. Para lotes de muestras más pequeños, los usuarios pueden procesar 12 muestras mediante el sistema Duo Prime. Los mayores volúmenes de entrada de muestras (> 500 µl y 1 a 2 ml), que son más difíciles de procesar, se purifican en la mayor capacidad de volumen de muestra de 24 pocillos profundos de placas SBS para 24 muestras en el Flex o 6 muestras en el sistema Duo Prime. Los scripts de software BindIt del instrumento Kingfisher para todos los tipos de muestra y los sistemas Flex y Duo Prime se pueden descargar a continuación e instalar en los instrumentos KingFisher.
Productos relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 22 ml de partículas de unión
• 550 ml de solución de lavado I
• 250 ml de solución de lisis/unión
• 60 ml de solución de elución
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados
N.º de reacciones 500
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit de aislamiento de ADNg de saliva
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba 25 min