Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ Bacteria and Fungal Lysis Buffer
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
Hasta 100 reacciones
Hasta 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
5 ml
50 ml
Descripción
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer is specifically designed to enable lysis and nucleic acid recovery from the most challenging pathogens, such as gram-positive bacteria, yeast, and fungi. It is designed to be used in conjunction with MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Magnetic |
| Color | Clear |
| Contenido y almacenamiento | Store at –15 to –25°C. |
| Formato | Bottle |
| Isolation Technology | Beads |
| Tipo de muestra | Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma |
| Para utilizar con (aplicación) | Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | High-throughput Compatible, Automated Protocols |
| de control principal | Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid |
| N.º de reacciones | Hasta 100 reacciones |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.