Descripción
- El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™ está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ADN de una amplia variedad de especies vegetales.
- El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, sin necesidad de realizar extracciones de fenol/cloroformo o precipitaciones con alcohol.
- Optimizado para el aislamiento de ADN de 10 a 100 mg de muestras vegetales. Los rendimientos de ADN varían entre diferentes especies y tejidos, dependiendo del tamaño del genoma, la ploidía, el número de células, la edad de la muestra del tejido y las condiciones de almacenamiento.
- El kit de aislamiento de ADN de plantas MagMAX se basa en la tecnología de gránulos magnéticos, lo que permite rendimientos reproducibles y un rendimiento sólido. La alta capacidad de unión, el tamaño uniforme de las partículas y la rápida respuesta magnética de los gránulos hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automatizada de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para un procesamiento de muestras bajo.
- El ADN de alta calidad resultante no tiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR o secuenciación de última generación. Consulte el gráfico de barras a continuación para obtener los rendimientos típicos de ADN genómico de diversas fuentes.
- Versátil: adecuado para la mayoría de los tipos y partes de la planta, incluidas muestras leñosas, ricas en polifenoles y lignificadas
- Alto rendimiento de ADN: en comparación con el método tradicional CTAB
- Alta calidad: aísla el ADN de alta integridad, sin inhibidores ni contaminación por ARN
- Flexible: fácilmente ajustable para plataformas de automatización de alto rendimiento y procesamiento manual
- El ADN aislado es ideal para su uso en procedimientos de biología molecular comunes, entre los que se incluyen: QPCR, secuenciación de última generación
- El formato de purificación basado en partículas magnéticas del kit permite escalar fácilmente el número de muestras procesadas manualmente con un soporte magnético o con un procesador de partículas magnéticas, como los procesadores KingFisher™ Duo Prime o KingFisher™ Flex.
- Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ácidos nucleicos. Los gránulos unen el ARN y ADN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas de tejido no digeridas obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción.
- Este problema de obstrucción es particularmente preocupante con las muestras fibrosas de tejido vegetal que no están completamente lisadas durante los pasos de disrupción y homogeneización
- El ácido carboxílico MyOne™ de Dynabeads™ que se usa en el kit de ADN vegetal MagMAX tiene una química de superficie optimizada con un área de superficie altamente específica que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos.
- Estos aspectos hacen que la tecnología magnética de Dynabeads sea ideal para la recuperación de los objetivos de ADN encontrados en una gran variedad de muestras vegetales. Una vez capturado, el ADN se eluye en 150 µl y estará listo entonces para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 4 x 60 ml de tampón de lisis A, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 8,4 ml de tampón de lisis B, almacenar a temperatura ambiente • 8 x 1,4 ml de ARNasa A, almacenar de - 5 °C a - 30 °C • 4 x 16,5 ml de solución de precipitación, almacenar a temperatura ambiente • 8 x 1,4 ml de partículas de unión de ADN, almacenar de 2 °C a 8 °C • 4 x 45 ml de concentrado de solución de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 60 ml de concentrado de solución de lavado 2, almacenar a temperatura ambiente • 4 x 30 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente ) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Plantas |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de ADN vegetal |
| Cantidad | 384 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |