Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX™ Microbiome Ultra, con placa de gránulos
Código de producto. 16656836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
16656836 100 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 16656836
Marca: Applied Biosystems™ A42357
Permite una extracción eficiente y de alto rendimiento de ácidos nucleicos de heces y suelos.
Las heces y los suelos son a menudo los tipos de muestra de elección para los científicos en el campo del microbioma. Sin embargo, estas muestras también son algunas de las más difíciles para extraer ARN y ADN, hasta ahora. El kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra permite una extracción eficiente y de alto rendimiento de ácidos nucleicos de heces y suelos. El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluidos micromatrices, PCR en tiempo real y secuenciación de última generación.
Estas son algunas características del kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome:
• Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex y KingFisher Duo Prime
• Procedimiento rápido que permite procesar 96 muestras en ∼60 minutos
• Compatibles con heces, tierra y los hisopos contenidos en el medio de transporte
• Interrupción mecánica a través de batido de gránulos en placas de 96 pocillos o tubos individuales
• Volúmenes de elución que van desde 50 a 200 µl
Maximice la introducción de muestras y la recuperación de ácidos nucleicos en un tiempo mínimo
Se pueden procesar hasta 100 mg de heces por pocillo en un KingFisher con placa de 96 pocillos profundos. Cuando el proceso de extracción se realiza con un sistema KingFisher Flex, se pueden procesar 96 muestras en ∼ 60 minutos; cuando se utiliza un sistema KingFisher Duo Prime, se pueden procesar 12 muestras en ∼ 50 minutos. Cuando se completa el protocolo, el ARN y el ADN puros se concentran en 100 µl de tampón de elución.
Dos formatos de batido de gránulos disponibles
El procesamiento de alto rendimiento de muestras difíciles, como heces, es posible con placas de 96 pocillos profundos que contienen gránulos de circonia combinados con reactivos MagMAX Microbiome optimizados. Si no es necesario procesar 96 muestras a la vez, los mismos gránulos están disponibles en formato de tubo para un procesamiento de menor rendimiento. Una vez completado el paso de batido de gránulos, el lisado se puede transferir a una placa de 96 pocillos profundos KingFisher y procesar en un sistema KingFisher Flex o KingFisher Duo Prime.
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas para aislar el ácido nucleico en comparación con otras tecnologías. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros ni colectores de vacío, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Este problema de obstrucción es de particular preocupación en las muestras de heces que se utilizan comúnmente para la investigación de microbiomas.
El silano MyOne Dynabeads contenido en el kit de aislamiento de ácido nucleico MagMAX Microbiome Ultra tiene una química de superficie similar a la sílice optimizada con un área de superficie específica alta que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácido nucleico. Estos aspectos hacen que el silano Dynabeads MyOne resulte ideal para la recuperación de ARN y ADN. Una vez capturados, estos ácidos nucleicos se pueden eluir en 50-100 µl de tampón de elución para su uso en aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de lisis de 80 ml, almacenar a temperatura ambiente
• 50 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de lavado de 200 ml, almacenar a temperatura ambiente
• 4 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente
• 2 ml de gránulos de unión de ADN/ARN, almacenar a temperatura ambiente,
• 25 ml de solución de elución, almacenar a temperatura ambiente
• Placa de batido de gránulos de 96 pocillos, almacenar a temperatura ambiente
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Bacteria, Biofluids, Fecal, Soil, Swabs (Buccal or Skin), Yeast
Volumen de elución 50 to 200 μL
Tipo de producto final RNA and DNA
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling, hybridization
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 60 min
Cantidad de material de partida Bacteria: ≤500 μL
Biofluids: ≤500 μL
Fecal: ≤100 mg (200 μL for samples in storage solution)
Soil: ≤250 mg
Yeast: ≤500 μL