Learn More
Applied Biosystems™ Proteinasa K MagMAX™ ADN multimuestra Ultra 2.0
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
45 mL
Tamaño de la unidad:
45 ml
Descripción
Esta solución de proteinasa K se incluye en el kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX. Está disponible por separado para aplicaciones que requieren más solución de proteinasa K de la que se proporciona en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Proteinasa K DNA Multi-Sample Ultra 2.0 |
| Cantidad | 45 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |