Learn More
Applied Biosystems™ Kit MagMAX™ ADN multimuestra Ultra 2.0
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX es una tecnología de preparación automática de muestras basada en gránulos magnéticos para el aislamiento de ADN genómico (ADNg) de 50 µL a 2 ml de sangre completa, saliva, células leucocíticas e hisopos bucales. El ADNg purificado resultante es ideal para una variedad de aplicaciones de biología molecular posteriores como qPCR, secuenciación de nueva generación y análisis de micromatrices. Un kit es suficiente para procesar 200 muestra de 50 a 200 µl o 100 muestras de 200 a 400 µl, excepto muestras de células leucocíticas. Solo para las células leucocíticas, un kit es suficiente para procesar de 40 a 60 muestras a 50–200 ul de volumen de entrada. Para procesar hasta 200 muestras de células leucocíticas, adquiera una solución de elución adicional (n.º de cat. cat. A36582).
Características clave del kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0:
• Procese de 6 a 96 muestras en 45 minutos con 5 minutos de tiempo de manipulación
• Aísle el ADNg de 50 µl a 2 ml de muestra utilizando un protocolo sencillo en placas SBS de microtitulación
• Omita los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin complicaciones
• Descargue scripts validados de automatización de software BindIt para KingFisher Duo Prime y los sistemas de purificación KingFisher Flex
• Opciones de frascos de reactivos disponibles para una automatización independiente MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0
Aísle el ADN genómico de diversos tipos de muestras con un solo kit de preparación de muestras
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 aísla el ADNg de 50 µl a 2 ml de sangre completa (figura a continuación), saliva fresca y estabilizada (figura a continuación) y muestras de células leucócitas de tubo de cfDNA EDTA/Streck (figura a continuación). Además, el mismo kit puede usarse para aislar el ADNg de los hisopos bucales y otros tipos de muestras biológicas. El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 maximiza la producción de ADNg al tratar muestras con proteinasa K (PK) y potenciador de PK, seguido de una innovadora solución de lisis/unión para, simultáneamente, lisar células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg en las partículas magnéticas de unión magnética Ultra 2.0 gDNA de alta capacidad de unión. La solución de lavado I Ultra 2.0 elimina proteínas, detergentes y otras impurezas del ácido nucleico ligado. A continuación, el ADNg se libera de las partículas mediante una solución de elución baja en TE.
Flujos de trabajo de ADNg basados en partículas magnéticas MagMAX rápidos y sin complicaciones
El kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX combina varios pasos de procesamiento de muestras complicados en un solo paso para minimizar el tiempo y el esfuerzo que tradicionalmente requieren otros métodos, sin comprometer el rendimiento y la pureza. Procese una amplia gama de entradas de volumen de muestras simultáneamente sin normalización de muestras ni ajustes de volumen de reactivos para preparar muestras sin complicaciones. Solo tiene que adaptar los volúmenes de muestra a uno de los tres flujos de trabajo de entrada estándar (de 50 µl a 400 µl, hasta 1 ml, hasta 2 ml) y seguir las instrucciones de trabajo para la preparación de muestras manual o semiautomática.
Fabricado para los sistemas de purificación Kingfisher
El kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX está optimizado para su uso con el KingFisher Duo Prime de rendimiento moderado (n.° de cat. 5400110) y los sistemas de purificación de mayor rendimiento KingFisher Flex (n.° de cat. 5400630). Los usuarios pueden procesar hasta 400 µl de volumen de muestra en placas Microtiter SBS de 96 pocillos profundos de alto rendimiento con el sistema Flex. Para lotes de muestras más pequeños, los usuarios pueden procesar 12 muestras mediante el sistema Duo Prime. Los volúmenes de entrada de muestras mayores (1–2 ml), que son más difíciles de procesar, se purifican en placas de microtitulación de 24 pocillos profundos SBS para 24 muestras en el sistema Flex o 6 muestras en el sistema Duo Prime. Los scripts de software BindIt del instrumento Kingfisher para todos los tipos de muestra y los sistemas Flex y Duo Prime se pueden descargar a continuación e instalar en los instrumentos KingFisher.
¿Trabaja con números de muestra de mayor rendimiento?
Los mismos reactivos del kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX están disponibles como reactivos independientes que se pueden automatizar. Los reactivos independientes Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX se envasan individualmente en volúmenes de reactivos más grandes para facilitar el manejo de los flujos de trabajo de alto rendimiento. Cuando se adquieren juntos como un conjunto de 6 reactivos independientes, los usuarios tendrán un volumen suficiente de reactivos MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 para procesar 2000 muestras de 50-200 ul o 1000 de 200-400 ul.
Proteinasa K MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 45 ml (n.º de cat. A36578)
Gránulos de unión MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 45 ml (n.º de cat. A36579)
Solución de lavado MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 1,1 l (n.º de cat. A36580)
Solución de unión/lisis MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 450 ml (n.º de cat. A36581)
Solución de elución MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 120 ml (n.º de cat. A36582)
Solución de potenciador MagMAX DNA Ultra Multi-Sample 2.0, 45 ml (n.º de cat. cat. A36583)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 4,5 ml de proteinasa K Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar a temperatura ambiente • 4,5 ml de gránulos de unión Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar a temperatura ambiente • 110 ml de solución de lavado I Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar a temperatura ambiente • 45 ml de solución de lisis/unión Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar a temperatura ambiente • 12 ml de solución de elución Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar a temperatura ambiente • 4,5 ml de solución de potenciador Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX, almacenar (a temperatura ambiente ) |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit DNA Multi-Sample Ultra 2.0 |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |