Learn More
Applied Biosystems™ Solución de elución de ADN sin células MagMAX™
Código de producto. 15920433 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
15920433 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 15920433
Marca: Applied Biosystems™ A33602
Esta solución se incluye en el kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX.
Esta solución se incluye en el kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX (n.° de cat. A29319). Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más soluciones de elución de las que se proporcionan en el kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Solución de elución de ADN
Cantidad 20 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico