Learn More
Julabo™ MAGIO MS-449F Termostatos/Criostatos de circulación con refrigerante natural
Descripción
- Devices offer extra strong pressure and suction pumps for the highest demands for temperature control of external applications
- Exceptionally large bath volume makes the unit ideal for precisely tempering larger or a variety of different samples in the bath
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 21 a 30 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Capacidad de refrigeración | 460 W |
| Caudal | De 16 a 31 l/min |
| Tipo de bomba | Centrifugal |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +200 °C |
| Tipo | Circulator |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |