Learn More
JULABO™ Baño de circulación refrigerado/calefactado MAGIO MS-310F
Código de producto. 16836143
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16836143 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16836143
Marca: JULABO™ 9032713.S1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dispositivos ofrecen bombas de presión y succión de gran resistencia para satisfacer las demandas más exigentes de control de temperatura de aplicaciones externas.
  • Conexión USB
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Programador integrado
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • Puerto Ethernet
  • Interfaces analógicas (accesorio)
  • Ideal para aplicaciones externas exigentes
  • Control sencillo de aplicaciones complejas
  • Caudal 16- 31 l/min, presión 0,24- 0,92 bar, succión 0,03... 0,4 bar
  • Bomba de presión/succión extremadamente potente y ajustable continuamente
  • Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe
  • Piezas que están en contacto con el medio de acero inoxidable acero
Especificaciones
Temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Certificaciones/conformidad DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Comunicaciones USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Capacidad de refrigeración 0,26 kW a 20 °C
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Intervalo de temperatura De -30 °C a +200 °C
Pantalla Pantalla táctil TFT de 7 in
Para utilizar con (aplicación) Baño de circulación de calentamiento/refrigeración
Capacidad calorífica 2 kW
Material Acero inoxidable
Presión máxima De 0,24 a 0,92 bar
Succión máx. De -0,03 a -0,4 bar
Modelo Magio MS-310 F
Capacidad de la bomba De 16 a 31 L/min
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 x 40 x 65 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 13 x 15 x 15 cm
Peso (métrico) 29 kg
Tensión 230 V