Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Código de producto. p-7180343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 set
15351532 1 L 1 Kg
15398136 5 x 1 L 1 set
2 options
Código de producto. 15351532
Marca: Invitrogen™ K6810
Includes
Contiene un componente patentado A (en formato de polvo de bolsa de aluminio) y el componente B (en formato de líquido tampón).
El medio de expresión E. coli MagicMedia se ha diseñado específicamente para aumentar drásticamente la producción de proteínas recombinantes en sistemas de expresión E. coli regulados por T7 sin supervisar las densidades ópticas del cultivo ni añadir inductor. La formulación exclusiva de MagicMedia permite que el crecimiento de E. coli alcance densidades de cultivo 3 a 10 veces más altas que las que se obtienen con los métodos tradicionales LB + IPTG, lo que le permite:
• Alcanzar una producción de proteínas de 3 a 10 veces más alta con mucho menos tiempo de trabajo (Figura 1)
• Eliminar los pasos de supervisión de las densidades ópticas que requieren mucho tiempo: inocule el medio de expresión E. coli MagicMedia preparado, realice el cultivo por la noche y coséchelo (Figura 2)
• Reducir el volumen de cultivo para simplificar los procesos de manipulación y ampliación
• Ideal para la expresión simultánea de múltiples clones para aplicaciones de alto rendimiento
El polvo del medio de expresión E. coli MagicMedia consta de un componente A exclusivo (en formato de polvo en sobre de aluminio) y un componente B (en formato de tampón líquido).
El medio de expresión E. coli MagicMedia también está disponible en un formato líquido preesterilizado y listo para usar (n.° de cat. de cat. K6803).
Información de órdenes
Almacene el componente A (bolsas de aluminio) y el tampón de componente B (líquido) a temperatura ambiente (15 - 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene el componente A (bolsas de papel de aluminio) y el componente B (líquido) a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C).
Formulario Polvo, líquido
Formato Kit
Tipo de producto Medio de expresión E. Coli
Línea de productos MagicMedia
Cantidad 1 L
Especie Escherichia coli