Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Laminator Uno
Código de producto. 30067317
Click to view available options
Color:
Blanco, azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30067317
Marca: Brady 321957
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Magicard Prima 8 provides a compact, reliable, robust solution for instant issuance and lamination. Using a retransfer printing process, images are printed onto thin film then heat transferred onto the card surface, producing a high-resolution glossy image, printed over the edge of the card.
  • Add this laminator to the Prima 8 Uno and print and laminate your cards in one go
  • Provide extra protection to your card by applying an overlaminate over the print
  • Visual security - Holographic laminates and UV film options
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Blanco, azul
Tipo de pantalla Monocolor LCD
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 18.7 in.
Anchura (imperial) 8.3 in.
Longitud (métrico) 475.5 mm
Anchura (métrico) 211.5 mm
Altura (imperial) 9.8 in.
Altura (métrico) 248 mm
Fondo (imperial) 18.7 in.
Fondo (métrico) 475.5 mm
Capacidad de color Full Color
Descripción Magicard Prima 8 Laminator Uno card printer
Incluye This Prima 8 Laminator ships with an Instruction Manual, 2 Power Cords (UK and EU plug), a Connection Adapter, a Cleaning Card and a Bobbin.
Idiomas English
Modelo Prima 8 Laminator
Resolución 600 ppp
Tipos de conector USB, Ethernet
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Peso (métrico) 4.7 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Cantidad 1 Ea.
Garantía 3 year MagiCover Plus
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA451